Tisk…
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902773-1G PC902773-250MG
APOSPC902773-1GEA 19580 CZK
APOSPC902773-1G APOSPC902773-250MG
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
3,4-Difluoro-2-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519029
CAS číslo: 114153-09-2