Tisk…
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902765-1G PC902765-250MG
APOSPC902765-1GEA 11810 CZK
APOSPC902765-1G APOSPC902765-250MG
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410917
CAS číslo: 119916-22-2