Tisk…
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902757-1G PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA 6220 CZK
APOSPC902757-1G APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909942
CAS číslo: 1547-11-1