Tisk…
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
PC902738-1G PC902738-250MG
APOSPC902738-1GEA 15480 CZK
APOSPC902738-1G APOSPC902738-250MG
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
7-Fluoro-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉FO
MW: 164,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038615
CAS číslo: 29419-15-6