Tisk…
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902706-1G PC902706-25G PC902706-5G
APOSPC902706-1GEA 4140 CZK
APOSPC902706-1G APOSPC902706-25G APOSPC902706-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375007
CAS číslo: 132838-18-7