1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902697-10G
PC902697-1G
PC902697-5G
APOSPC902697-10GEA
14290
CZK
APOSPC902697-10G
APOSPC902697-1G
APOSPC902697-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈FNO₃ MW: 185.152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743783 CAS číslo: 109230-65-1 |