Tisk…
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902691-1G PC902691-250MG
APOSPC902691-1GEA 5690 CZK
APOSPC902691-1G APOSPC902691-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₃F₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457061
CAS číslo: 675-12-7