Tisk…
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Difluoropyrimidin-2-amine
PC902684-1G PC902684-5G
APOSPC902684-1GEA 2980 CZK
APOSPC902684-1G APOSPC902684-5G
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₃F₂N₃
MW: 131,084 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00233527
CAS číslo: 675-11-6