Tisk…
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902663-1G PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA 15110 CZK
APOSPC902663-1G APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈FNO₃
MW: 197.163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215837
CAS číslo: 713-11-1