Tisk…
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 3540 CZK
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197.998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827974
CAS číslo: 50408-95-2