Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902638-1G
PC902638-5G
APOSPC902638-1GEA
2900
CZK
APOSPC902638-1G
APOSPC902638-5G
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate
Vzorec:
C₇H₁₁FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09753153 CAS číslo: 759-67-1 |