Tisk…
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902634-1G PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA 5290 CZK
APOSPC902634-1G APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20484495
CAS číslo: 73781-63-2