Tisk…
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 6090 CZK
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, technická kvalita
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673194
CAS číslo: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III