Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902595-1G PC902595-5G
APOSPC902595-1GEA 5790 CZK
APOSPC902595-1G APOSPC902595-5G
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699188
CAS číslo: 37649-86-8