Tisk…
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 2610 CZK
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527524
CAS číslo: 314298-13-0