Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 6220 CZK
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05979962
CAS číslo: 10540-33-7