Tisk…
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 6220 CZK
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
MW: 197,208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05981494
CAS číslo: 893734-83-3