Tisk…
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902384-1G PC902384-5G
APOSPC902384-1GEA 4140 CZK
APOSPC902384-1G APOSPC902384-5G
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
MW: 197,208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05981077
CAS číslo: 893734-52-6