2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
PC902362-1G
PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA
4140
CZK
APOSPC902362-1G
APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₃H₈FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05979720 CAS číslo: 89346-55-4 |