Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 4140 CZK
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
MW: 197,208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05980284
CAS číslo: 1352318-38-7