Tisk…
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902355-100G PC902355-25G PC902355-5G
APOSPC902355-100GEA 17990 CZK
APOSPC902355-100G APOSPC902355-25G APOSPC902355-5G
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16787128
CAS číslo: 170432-54-9