N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902322-10G
PC902322-1G
PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA
14290
CZK
APOSPC902322-10G
APOSPC902322-1G
APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₉H₉FN₂O₂ MW: 196,178 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16744208 CAS číslo: 1248276-34-7 |