6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902320-1G
PC902320-5G
APOSPC902320-1GEA
7670
CZK
APOSPC902320-1G
APOSPC902320-5G
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Vzorec:
C₇H₄FNOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18861560 CAS číslo: 145096-57-7 |