Tisk…
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902319-10G PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA 14290 CZK
APOSPC902319-10G APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16744202
CAS číslo: 131885-33-1