Tisk…
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-5G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 4140 CZK
APOSPC902286-1G APOSPC902286-5G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Vzorec: C₉H₈F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375039
CAS číslo: 1381944-19-9