Tisk…
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902269-1G PC902269-250MG PC902269-5G
APOSPC902269-1GEA 7670 CZK
APOSPC902269-1G APOSPC902269-250MG APOSPC902269-5G
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378522
CAS číslo: 1365271-95-9