Tisk…
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902264-1G PC902264-5G
APOSPC902264-1GEA 6220 CZK
APOSPC902264-1G APOSPC902264-5G
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₈H₆F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20529460
CAS číslo: 1352318-37-6