Tisk…
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902259-1G PC902259-5G PC902259-25G
APOSPC902259-1GEA 3740 CZK
APOSPC902259-1G APOSPC902259-5G APOSPC902259-25G
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981547
CAS číslo: 1330750-46-3