1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902255-100G
PC902255-5G
PC902255-25G
APOSPC902255-100GEA
17990
CZK
APOSPC902255-100G
APOSPC902255-5G
APOSPC902255-25G
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole
Vzorec:
C₉H₈F₂N₂ MW: 182,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19684115 CAS číslo: 1314987-78-4 |