Tisk…
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-5-nitrotoluene
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 1490 CZK
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620288
CAS číslo: 179011-38-2