Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902235-1G PC902235-5G
APOSPC902235-1GEA 7670 CZK
APOSPC902235-1G APOSPC902235-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol
Vzorec: C₇H₉F₃N₂O
MW: 194.154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16065387
CAS číslo: 742096-93-1