Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 7670 CZK
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037232
CAS číslo: 86988-02-5