Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902185-1G PC902185-5G
APOSPC902185-1GEA 6220 CZK
APOSPC902185-1G APOSPC902185-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699187
CAS číslo: 35715-66-3