Tisk…
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902146-10G PC902146-1G PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA 19640 CZK
APOSPC902146-10G APOSPC902146-1G APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848484
CAS číslo: 7087-60-7