Tisk…
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902128-1G PC902128-25G PC902128-5G
APOSPC902128-1GEA 3230 CZK
APOSPC902128-1G APOSPC902128-25G APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₁BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972140
CAS číslo: 1020252-86-1