Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 19110 CZK
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
MW: 185.146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185724
CAS číslo: 362640-56-0