Tisk…
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902120-10G PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-10GEA 27480 CZK
APOSPC902120-10G APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406862
CAS číslo: 170572-47-1