Tisk…
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902118-1G PC902118-5G
APOSPC902118-1GEA 1540 CZK
APOSPC902118-1G APOSPC902118-5G
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,535 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20039793
CAS číslo: 136272-31-6