Tisk…
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902116-1G PC902116-5G
APOSPC902116-1GEA 4770 CZK
APOSPC902116-1G APOSPC902116-5G
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₉F₂NO
MW: 185.171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20356572
CAS číslo: 81652-57-5