Tisk…
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902106-10G PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA 5390 CZK
APOSPC902106-10G APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07106763
CAS číslo: 459-20-1