Tisk…
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902104-1G PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA 1160 CZK
APOSPC902104-1G APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₈H₇FN₂O₃
MW: 198,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855197
CAS číslo: 475216-25-2