Tisk…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902100-1G PC902100-25G PC902100-5G
APOSPC902100-1GEA 5590 CZK
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G APOSPC902100-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09991529
CAS číslo: 128225-66-1