Tisk…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 19250 CZK
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25949488
CAS číslo: 1443279-72-8