Tisk…
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902097-1G
APOSPC902097-1GEA 3190 CZK
APOSPC902097-1G
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23725947
CAS číslo: 182551-18-4