Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902089-1G PC902089-250MG
APOSPC902089-1GEA 9760 CZK
APOSPC902089-1G APOSPC902089-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22398340
CAS číslo: 1414962-92-7