Tisk…
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902079-10G PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-10GEA 21490 CZK
APOSPC902079-10G APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₇H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25121754
CAS číslo: 128694-64-4