Tisk…
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902078-1G PC902078-5G
APOSPC902078-1GEA 6220 CZK
APOSPC902078-1G APOSPC902078-5G
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060645
CAS číslo: 920479-31-8