5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902069-1G
PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA
6220
CZK
APOSPC902069-1G
APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Vzorec:
C₁₀H₁₀FN₃ MW: 191,205 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11209693 CAS číslo: 1012879-56-9 |