Tisk…
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 6220 CZK
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738294
CAS číslo: 1017781-28-0