Tisk…
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902062-1G PC902062-5G
APOSPC902062-1GEA 6220 CZK
APOSPC902062-1G APOSPC902062-5G
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₇H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619915
CAS číslo: 1033132-02-3